Merck
C30604
Sigma-Aldrich
4-氯丁酰氯
99%
别名:
4-氯丁酸酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)3COCl
CAS号:
分子量:
141.00
Beilstein:
773860
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
3 mmHg ( 20 °C)
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
自燃溫度
824 °F
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
InChI 密鑰
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
185.0 °F
閃點(°C)
85 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)