主要文件
BR708114
排液管,带循环阀,适用于Dispensette® S
Organic, 5 and 10 mL, standard, L 105 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
polypropylene cap
製造商/商標名
BRAND 708114
包裝
1 ea of
長度
105 mm
容量
5 and 10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With recirculation valve
法律資訊
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)