Merck
B88802
Sigma-Aldrich
3,3-二甲基丁酰氯
99%
别名:
叔丁基乙酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH2COCl
CAS号:
分子量:
134.60
Beilstein:
1740421
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
127-129 °C (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)