About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N4
CAS号:
分子量:
190.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等級
technical grade
品質等級
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含 4,5-二甲基-2,2′-二咪唑
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3