Merck
A45467
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-氯苯甲酸
98%
别名:
4-氯邻氨基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS号:
分子量:
171.58
Beilstein:
743349
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to tan
mp
231-233 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)