Merck
A34759
Sigma-Aldrich
烯丙基五氟苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6F5CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
208.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
密度
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(CC=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H5F5/c1-2-3-4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h2H,1,3H2
InChI 密鑰
YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
A34759-25G4061832688565
A34759-5G4061837075704