About This Item
线性分子式:
CF3(CF2)7CH=CH2
CAS号:
分子量:
446.10
Beilstein:
2066558
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.301 (lit.)
密度
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
InChI
1S/C10H3F17/c1-2-3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h2H,1H2
InChI 密鑰
NKAMGQZDVMQEJL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
370576-25G | 4061838119537 |
370576-5G | 4061838090461 |