Merck
96629
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OMe 盐酸盐
≥98.0% (TLC)
别名:
Nε-Boc-L-赖氨酸甲酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS号:
分子量:
296.79
Beilstein:
5173577
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
InChI 密鑰
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)