About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22N2O4
CAS号:
分子量:
246.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
98%
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]22/D -24°, c = 0.5% in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
205-210 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC([C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCCCN)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
DQUHYEDEGRNAFO-MRVPVSSYSA-N
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
778222-1G | 4061826736357 |
778222-5G | 4061833555965 |