Merck
96019
Sigma-Aldrich
Z-D-Lys(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Nα-Cbz-Nε-Boc-D-赖氨酸, Nα-Z-Nε-Boc-D-赖氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H28N2O6
CAS号:
分子量:
380.44
Beilstein:
5310107
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-17(24)20-12-8-7-11-15(16(22)23)21-18(25)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m1/s1
InChI 密鑰
DYSBKEOCHROEGX-OAHLLOKOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1