Merck
936391
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Gly-OH
≥95%
别名:
2-[2-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)acetamido]acetic acid, N-9-Fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine, N-Fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycylglycine (ACI), Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl- (9CI, ACI), Glycine, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl]- (ZCI)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18N2O5
CAS号:
分子量:
354.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
顏色
white to off-white
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(OCC1C=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC31)NCC(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(20-10-18(23)24)9-21-19(25)26-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
InChI 密鑰
FBKUOPULLUJMOC-UHFFFAOYSA-N
應用
Fmoc-Gly-Gly-OH is a lysosomally cleavable linker used in construction of antibody-drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
其他說明
Chemical Biology Tools
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2011/MB/C0MB00074D#!divAbstract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)