Merck
932248
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}]
别名:
PFOPV
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C48H66O2)n
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.23
描述
UV: 480 nm (in THF)
PL: 539 nm (in THF)
Eg = 2.3 eV
品質等級
分子量
Mw ≥20,000 Da by GPC
energy gap
2.3 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
溶解度
THF: soluble
chloroform: soluble (or chlorobenzene)
toluene: soluble
λmax
480 nm±5 nm in THF
螢光
λem 508 nm±10 nm in THF
λem 539 nm±10 nm in THF
軌道能量
HOMO 4.4 eV 
LUMO 2.1 eV 
應用
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; green emission.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)