溶解度
chloroform: soluble 2 wt. %
λmax
402 nm
螢光
λex 405 nm; λem 452 nm in chloroform
SMILES 字串
O(CCCCCCCC)c1c(cc(cc1)OCCCCCCCC)\C=C\c2cc(ccc2)C=C
InChI
1S/C32H46O2/c1-4-7-9-11-13-15-24-33-31-22-23-32(34-25-16-14-12-10-8-5-2)30(27-31)21-20-29-19-17-18-28(6-3)26-29/h6,17-23,26-27H,3-5,7-16,24-25H2,1-2H3/b21-20+
InChI 密鑰
HCMZJCRIYYFYPL-QZQOTICOSA-N
一般說明
半共轭的发光聚合物。
聚[(间-间亚苯基亚乙烯基)-共-(2,5-二辛氧基-p-对亚苯基亚乙烯基)](PmPV) 是一种共轭发光聚合物,主链内具有间位连接的亚苯基环。它具有良好的非线性光学响应和很高的结晶度。
應用
PmPV与碳纳米管(CNT)、石墨烯和富勒烯一起可形成稳定的纳米复合材料,具有增强的电学和机械性能。这些复合材料有望用作各种电子应用中的半导体材料。
用于纯化碳纳米管。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Direct Observation of the Ordering and Molecular Folding of Poly [(m-phenylenevinylene)-co-(2, 5-dioctoxy-p-phenylenevinylene)]
Lei SB, et al.
Advanced Materials, 16(9-10), 828-831 (2004)
A composite from poly (m-phenylenevinylene-co-2, 5-dioctoxy-p-phenylenevinylene) and carbon nanotubes: A novel material for molecular optoelectronics
Curran SA, et al.
Advanced Materials, 10(14), 1091-1093 (1998)
Amphiphilic poly (p-phenylene)-driven multiscale assembly of fullerenes to nanowhiskers
Nurmawati MH, et al.
ACS Nano, 2(7), 1429-1436 (2008)
ZUSCHRIFTEN-Preparation and Properties of Polymer-Wrapped Single-Walled Carbon Nanotubes
Star A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113(9), 1771-1774 (2001)
Synthesis and optical properties of phenylene-vinylene copolymers
Davey AP, et al.
Synthetic Metals, 103(1-3), 2478-2479 (1999)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
555169-1G | 4061826696842 |