Merck
926205
Sigma-Aldrich
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C78H106O12P2Ru
分子量:
1398.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
應用
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®] is a ruthenium catalyst for asymmetric hydrogenation of olefins.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
法律資訊
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)