Merck
925489
Sigma-Aldrich
IPr#−PEPPSI
别名:
Pd(IPr# )(3-Cl-py)Cl2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C98H76Cl3N3Pd
分子量:
1508.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
品質等級
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
應用
IPr#−PEPPSI is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)