Merck
915661
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-13C3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3H5NaO3
分子量:
115.04
分類程式碼代碼:
12352106
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥98%
形狀
liquid
濃度
45-55 % (w/w) in H2O
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[13CH3][13C@@H](O)[13C](O[Na])=O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)