主要文件
C2480000
辛酸癸酸癸酯
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
cocoyl caprylocaprate
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
椰油酰基辛酰癸酸酯是饱和C12至C18醇与辛酸和癸酸的酯的混合物,可通过这些酸与植物饱和脂肪醇反应而制得
應用
椰油酰基辛酰癸酸酯EP 参考标准品设计用于欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)