Merck
902853
Sigma-Aldrich
美托洛尔酸
≥95%
别名:
4- [2-羟基-3-[(1-甲基乙基)氨基]丙氧基]苯乙酸, 4-(2-羟基-3-异丙基氨基丙氧基)苯乙酸, H 117/04, SL 77-010, 阿替洛尔杂质G(EP), 阿替洛尔酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H21NO4
CAS号:
分子量:
267.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
官能基
amine
carboxylic acid
hydroxyl
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)