化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.424
密度
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
NSXCURRVJMPAPA-UHFFFAOYSA-N
應用
叔丁基 3-羟基丙酸酯是合成 wortmannilactone C 的关键起始原料。也可用于制备三维金属富勒烯框架 (MFF)。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Synthetic Approach to Wortmannilactone C.
Organic Letters, 17(4), 816-819 (2015)
Three?Dimensional Metal?Fullerene Frameworks.
Chemistry?A European Journal , 22(17), 5982-5987 (2016)