Merck
901599
Sigma-Aldrich
二硫化碳 溶液
5 M in ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CS2
CAS号:
分子量:
76.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
5 M in ethanol
折射率
n/D 1.387
密度
0.91613 g/mL
SMILES 字串
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI 密鑰
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
以乙醇溶液的形式提供有价值的基础原件,操作更方便
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)