Merck
511471
Sigma-Aldrich
聚(丙烯酰胺- co -丙烯酸) 部分钠盐
Mw 520,000, Mn 150,000 (Typical), acrylamide ~80 wt. %
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
Mn 150,000 (Typical)
Mw 520,000
成份
acrylamide, ~80 wt. %
雜質
≤7.0 wt. % water
黏度
150-700 cP(25 °C)(lit.)
溶解度
water and some protic solvents: soluble
Mw/Mn
3.5
SMILES 字串
[Na+].NC(=O)C=C.OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.2C3H4O2.Na/c3*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
增稠剂、粘合剂、上浆剂、絮凝剂、交联剂、助滤剂、润滑剂、减阻剂以及聚合物回收剂。
特點和優勢
pH 值从 3 变化到 10 对粘性影响很小。对电解质的高度耐受性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)