Merck
901136
Sigma-Aldrich
1,17-Diazido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
别名:
1,5-bis[(5-azidopentyl)oxy]pentane, 1-Azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis-azide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24N6O5
分子量:
332.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reaction type: click chemistry
折射率
n/D 1.4716
密度
1.13194 g/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H24N6O5/c13-17-15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-16-18-14/h1-12H2
InChI 密鑰
OQHIMLOZSDFRID-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
901136-5G4061833341735