Merck
900457
Sigma-Aldrich
Adenosine-13C10,15N5
≥98 atom %, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C10H1315N5O4
分子量:
282.13
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
同位素純度
 13C
 15N
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+15
SMILES 字串
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H]([15N]2[13C]3=[15N][13CH]=[15N][13C]([15NH2])=[13C]3[15N]=[13CH]2)[13C@H](O)[13C@@H]1O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3