Merck
650676
Sigma-Aldrich
腺苷-13C10,15N5 5′-一磷酸 钠盐
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
别名:
AMP-13C10,15N5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C10H1215N5Na2O7P
分子量:
406.08
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥95% (CP)
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+15
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=P(O[Na])(O[Na])O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H]([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])[13C@H](O)[13C@@H]1O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3