Merck
900373
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
别名:
Vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C26H50O2
分子量:
433.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥96% (CP)
形狀
liquid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
yellow to brown
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
GVJHHUAWPYXKBD-QCGFVVDUSA-N
應用
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) or vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)