推荐产品
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C1([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C(C[C@@H](O)C2C3C[C@H](O)[C@@]4(C)C2CC[C@H]4[C@@H](CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O)C)[C@]3(C)C1.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16?,17+,18?,19?,20?,21-,22+,24?,25+,26-;/m1./s1/i8D2,12D2;
InChI 密鑰
JAJWGJBVLPIOOH-FAHHLWHHSA-M
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
900036-10MG | 4061833244173 |