Merck
809683
Sigma-Aldrich
Sodium taurochenodeoxycholate-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
别名:
Taurine, N-(3a,7a-dihydroxy-5ß-cholan-24-oyl)- monosodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26D4H40NNaO6S
分子量:
525.71
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@@H]1CCC2C3[C@H](O)CC4C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17?,18-,19?,20?,21?,22-,24?,25+,26-;/m1./s1/i8D2,14D2;
InChI 密鑰
IYPNVUSIMGAJFC-JKQLTFHSSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)