805491
2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)anilino(oxo)acetic acid
别名:
[(2-Fluoro-6-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl)carbamoyl]formic acid, [(2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H15FN2O5S
分子量:
330.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
SMILES 字串
O=S(N1CCCCC1)(C2=CC=CC(F)=C2NC(C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H15FN2O5S/c14-9-5-4-6-10(11(9)15-12(17)13(18)19)22(20,21)16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-8H2,(H,15,17)(H,18,19)
InChI 密鑰
WFXNBMKFCASFSD-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
商品
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit