Merck
790303
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 carbonate / Diethyl-d10 carbonate (1:1 volume ratio)
98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
SMILES 字串
O=C1OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O1.[2H]C(OC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)([2H])C([2H])([2H])[2H]
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.0 °F
閃點(°C)
25 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)