Merck
760501
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
别名:
Deuterium labeled diethyl carbonate, Diethyl carbonate-d10
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2OC(O)OCD2CD3
分子量:
128.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
密度
1.056 g/mL
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI 密鑰
OIFBSDVPJOWBCH-MWUKXHIBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)