About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8BrNO
CAS号:
分子量:
238.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
111-114 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6(13)9-5-8(11)4-7-2-3-12-10(7)9/h2-5,12H,1H3
InChI 密鑰
LPQKQTUKOZNLJQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3