Merck
154288
Sigma-Aldrich
4-甲氧基-6-甲基-2H-吡喃-2-酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O3
CAS号:
分子量:
140.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
83-86 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES 字串
COC1=CC(=O)OC(C)=C1
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pyrones. VI. The total synthesis of phacidin.
Canadian Journal of Chemistry, 58(20), 2158-2160 (1980)