Merck
776092
Sigma-Aldrich
N,N-二苄基-(2-吡啶甲醛)腙
97%
别名:
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19N3
分子量:
301.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: ligand
mp
65-71 °C
SMILES 字串
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
InChI 密鑰
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
應用
Nitrogen-Directed Iridium-Catalyzed Borylations of Arenes
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Use of hemilabile N,N ligands in nitrogen-directed iridium-catalyzed borylations of arenes.
Abel Ros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(49), 11724-11728 (2011-10-13)