Merck
766682
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-四甲基-4- [1-氧代-6-(三乙铵)己氨基] -1-哌啶基氧基溴化物
95%
别名:
WS-TEMPO, 水溶性N-氧基化合物, 水溶性TEMPO
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H43BrN3O2
分子量:
449.49
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
216-221 °C (decomposition)
官能基
amide
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C21H42N3O2.BrH/c1-8-24(9-2,10-3)15-13-11-12-14-19(25)22-18-16-20(4,5)23(26)21(6,7)17-18;/h18H,8-17H2,1-7H3;1H
InChI 密鑰
NEQWUIVYFXHUMV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)