Merck
762466
Sigma-Aldrich
Tyr-Glu-Asn-(Pro-13C5,15N)-Arg-Asn-Val-Gly-Ser trifluoroacetate salt
≥99% 13C, ≥98% 15N, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
YENP(13C515N)RNVGS
分子量:
1025.03
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99% 13C
≥98% 15N
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](CC(N)=O)C([15N]1[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]1)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](C(C)C)C(NCC(N[C@@H](CO)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](CC2=CC=C(C=C2)O)N.OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C43H66N14O16.C2HF3O2/c1-20(2)34(40(70)50-18-32(62)51-28(19-58)42(72)73)56-38(68)26(16-30(45)60)54-36(66)24(5-3-13-49-43(47)48)53-39(69)29-6-4-14-57(29)41(71)27(17-31(46)61)55-37(67)25(11-12-33(63)64)52-35(65)23(44)15-21-7-9-22(59)10-8-21;3-2(4,5)1(6)7/h7-10,20,23-29,34,58-59H,3-6,11-19,44H2,1-2H3,(H2,45,60)(H2,46,61)(H,50,70)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,69)(H,54,66)(H,55,67)(H,56,68)(H,63,64)(H,72,73)(H4,47,48,49);(H,6,7)/t23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,34-;/m0./s1/i4+1,6+1,14+1,29+1,57+1;
InChI 密鑰
BRALCSSLGYRZJY-JOACJLRBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)