Merck
758140
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl isocyanide
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15N
CAS号:
分子量:
161.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
188-193
SMILES 字串
[C-]#[N+]C1(C2)C[C@]3([H])C[C@@]2([H])C[C@@](C1)([H])C3
InChI
1S/C11H15N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2/t8-,9+,10-,11-
InChI 密鑰
RPRJRJNIFAYHRF-BIBSGERRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)