Merck
757187
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12Br2
CAS号:
分子量:
352.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
mp
177-181 °C
SMILES 字串
CC1(C)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C15H12Br2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
應用
This material is a precursor to a number of organic semiconducting polymers for OPV as well as a variety of hole transport for OLED devices.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)