Merck
757039
Sigma-Aldrich
5-Iodo-6-methoxy-1-indanone
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9IO2
分子量:
288.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-150 °C
官能基
iodo
ketone
SMILES 字串
COc1cc2C(=O)CCc2cc1I
InChI
1S/C10H9IO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
XALFXRGSYICRGF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)