Merck
754838
Sigma-Aldrich
Palmitoleic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
cis-9-Hexadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213COOH
分子量:
259.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
liquid
bp
162 °C (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
InChI 密鑰
SECPZKHBENQXJG-NCGYOEDCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)