推荐产品
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+34
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(\[2H])=C(\[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
InChI 密鑰
ZQPPMHVWECSIRJ-PRLROCHISA-N
包裝
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
相关内容
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.