Merck
754161
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4INO4
CAS号:
分子量:
293.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
207-212 °C
官能基
carboxylic acid
iodo
nitro
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
XWOGTRRVKVPJSP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)