Merck
752185
Sigma-Aldrich
Benzyl diazoacetate solution
10% in toluene
别名:
Benzyl 2-diazoacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8N2O2
CAS号:
分子量:
176.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
10% in toluene
折射率
n20/D 1.504
密度
0.894 g/mL at 25 °C
官能基
ester
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[N-]=[N+]=CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-11-6-9(12)13-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
InChI 密鑰
JBBKWIFIXPBQGZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
45.0 °F
閃點(°C)
7.2 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)