Merck
751596
Sigma-Aldrich
二乙基(二氟甲基)膦酸盐
97%
别名:
1-[二氟甲基(乙氧基)磷酰基]氧乙烷, P-(二氟甲基)膦酸二乙酯, 二氟甲烷膦酸二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2CHP(O)(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
188.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
1.206 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
phosphonate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)