Merck
749524
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminofurazan
97%
别名:
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H4N4O
CAS号:
分子量:
100.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
178-183 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1nonc1N
InChI
1S/C2H4N4O/c3-1-2(4)6-7-5-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
InChI 密鑰
JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)