About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6ClN3
CAS号:
分子量:
143.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
131-134 °C
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1=NC(N)=C(N)C=C1
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI 密鑰
QEIRYIILFUVXAM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3