About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H22ClNO4
CAS号:
分子量:
411.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95%
形狀
powder
反應適用性
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
活化光觸媒
450 nm
SMILES 字串
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.O=Cl(=O)([O-])=O
InChI
1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3