Merck
74310
Sigma-Aldrich
5-壬醇
≥95.0% (GC)
别名:
二丁基甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)2CHOH
CAS号:
分子量:
144.25
Beilstein:
1733552
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.429
bp
195 °C (lit.)
密度
0.821 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CCCCC(O)CCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)