Merck
74272
Sigma-Aldrich
顺式-[4-(Boc-氨基)环己基]乙酸
≥98.0% (TLC)
别名:
顺式-4-(Boc-氨基)环己烷乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H23NO4
分子量:
257.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-6-4-9(5-7-10)8-11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t9-,10+
InChI 密鑰
IHXBNSUFUFFBRL-AOOOYVTPSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3