Merck
739154
Sigma-Aldrich
1-Boc-5-oxo-piperazine-2-carboxylic acid
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N2O5
分子量:
244.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
165-175 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)NCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-5-7(13)11-4-6(12)8(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
PYQDNNRESXVUND-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)