Merck
633488
Sigma-Aldrich
3-甲酰基-4-羟基苯甲酸
97%
别名:
5-Carboxysalicylaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6O4
CAS号:
分子量:
166.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
246-250 °C (lit.)
官能基
aldehyde
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O4/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-4,10H,(H,11,12)
InChI 密鑰
NXZBZWZORYEIJL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)